Learn More
Labconco™ Estación de pulido de agua WaterPro™ PS
Código de producto. 15302104 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de inicio PS y PS/UF
Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF
Modelo:
Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS
WaterPro PS y PS/UF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Modelo unitSize
15302104 Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS cada uno
15492212 Kit de inicio PS y PS/UF WaterPro PS y PS/UF cada uno
2 options
Código de producto. 15302104
Marca: Labconco™ 9047201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros, prefiltros y cartuchos para sistemas de purificación de agua Labconco WaterPro PS y RO.
El kit de pulido de UF/química general incluye un cartucho de carbono activado (1), varios cartuchos de desionización de lecho mixto de grado de pulido (3).El kit es necesario para los modelos 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 y 9000781.
Información de órdenes
Todos los modelos requieren kits de inicio, que se venden por separado.Dimensiones de la unidad (incluidos los recipientes):20 x 79 x 73 cm (Pr. x An. x Al.).Para modelos de 115 V a 60 Hz/230 V a 50 Hz también disponibles a través de su representante de Fisher Scientific™.
†Viene con válvula para dispensar agua y pistola de tipo I para dispensar agua sin pirógenos de tipo I.
Especificaciones
Descripción Kit de inicio PS/HPLC y PS HPLC/UF WaterPro
Contenido bacteriano 0.001 CFU/mL
Producción diaria 1 to 250 L
Concentración de endotoxinas <0.001 EU/mL
Fuente del agua de suministro Reverse Osmosis Tap
Caudal 1.1 L/min.
Tipo de agua producto Type 1
Resistividad 16 to 18.2 MΩ·cm
Carbono orgánico total (COT) <30 ppb
Tipo Kit de inicio de PS/HPLC y PS HPLC/UF
Para utilizar con (equipo) Estación de pulido Waterpro™ PS
Incluye Cartucho de carbón activado (1) y cartuchos de desionización de lecho mixto de grado de pulido (2) y filtro de absorción orgánica (1)
Modelo Híbrido de HPLC/UF WaterPro PS
Peso (imperial) 9,5 lb
Peso (métrico) 4,3 kg
Tensión 115 V