Learn More
Lab Armor™ Baño de gránulos sin agua
Código de producto. 15311296 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15311296 5 L cada uno
15630034 6 L cada uno
2 options
Código de producto. 15311296
Marca: Lab Armor™ 1012205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bajo mantenimiento y alternativa ecológica a los baños de agua.Estos baños sin agua utilizan gránulos metálicos en lugar de agua, lo que proporciona una uniformidad de temperatura excepcional.
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Respetuoso con el medio ambiente: los gránulos son reciclables
  • Utiliza un 50 % menos de electricidad
  • No se necesitan germicidas
  • Los gránulos mantienen los elementos en su sitio, lo que hace que no sean necesarios gradillas y pesos
  • El baño siempre está listo, lo que elimina los tiempos de calentamiento
  • Funcionamiento más seguro que los baños de aceite
  • El óxido de aluminio seco, inerte y no tóxico garantiza el vaciado, la limpieza y la recarga de las operaciones sin peligro
  • Los gránulos tienen una alta conductividad térmica: ±180 °C
  • Los gránulos tienen un diámetro de 5 a 8 mm.
Nota: Los gránulos no se incluyen; se venden por separado.
Especificaciones
Descripción Baño de gránulos sin agua
Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento de una gran variedad de muestras y recipientes, incluidas placas de pocillos múltiples, placas Petri y muestras de la parte superior abierta en cualquier ángulo. Los gránulos también se pueden utilizar en un recipiente para congeladores, estufas e incubadoras.
Tensión 220 V