Learn More
Water, Ultra Trace Elemental Analysis Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. p-216448 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
Envase:
Frascos de LDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
2 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11934391 500 mL Frascos de LDPE 500 ML
11924391 1 L Frascos de LDPE 1 LT
12038598 2 L Frascos de LDPE 2 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934391 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W9500
Solicitar formato a granel o personalizado
Envasada en frascos de LDPE especialmente prelimpiadas para proteger la integridad del producto
  • Evaluada para detectar 65 impurezas metálicas en el rango ppt
  • También se especifica para 1 ≤ ppb para impurezas de cloruro, fosfato y anión sulfato
  • Envasada en frascos de LDPE prelimpiadas para mantener la integridad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL 11332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Análisis elemental de ultra-traza
Envase Frascos de LDPE
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Densidad 1.000g/cm³
Certificado de análisis Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido