Learn More
Agua, TraceSELECT™, para análisis de trazas, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15607550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
500 ml
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607550 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15627550 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
15647550 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15617550 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15697540 10 L Cubitainer 10 litros
15637550 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15607550 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 953051L
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para análisis de trazas
  • Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
  • Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
  • Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02g/mol
Grado TraceSELECT
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1g/mL at 20°C
Cantidad 1 L
Forma física Líquido