Descripción
- Externo
- Incluye contenedores de agua fresca y residual (20 l), cableado y bomba
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de suministro de agua: externo, independiente, que consta de contenedores de agua dulce y residual (20 litros cada uno), cableado y bomba |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKF 56 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, juego de suministro de agua |
| Incluye | Contenedores de agua fresca y residual (20 litros cada uno), cableado y bomba |
| Modelo | Independiente |