Learn More
Agua, para espectroscopia ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371810 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10606830 1 L Frasco de vidrio 1 LT
2 options
Código de producto. 10371810
Marca: Thermo Scientific Acros 433382500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Especificaciones
Absorbancia 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Nombre del producto químico o material Water
Color Incolora
Nombre de nota For Spectroscopy
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal H2O
Densidad 1.0000g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado ACS
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido