Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua
Código de producto. 17869114
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,75 in
50 ft x 1,5 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17869114 50 ft x 0,75 in cada uno
17821679 50 ft x 1,5 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17869114 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173536
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El producto B-403 se disuelve fácilmente en agua caliente en 30 segundos, sin dejar residuos adhesivos detrás.
  • El producto B-403 se disuelve fácilmente en agua caliente en 30 segundos, sin dejar residuos adhesivos detrás. La opción perfecta para su uso en laboratorios, seguimiento de activos o usos generales.
  • La opción perfecta para su uso en laboratorios, seguimiento de activos o usos generales
  • Una solución de etiqueta THT para imprimir bajo demanda, fácil de retirar y responsable con el medio ambiente
  • Su fácil extracción ahorra tiempo durante el proceso de reetiquetado
  • El adhesivo sensible a la presión permite una aplicación rápida y sencilla
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R4310
Specifications
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Continua
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 0,75 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6C-750-403