Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,75 in
50 ft x 1,5 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
- La opción perfecta para su uso en laboratorios, seguimiento de activos o usos generales
- Una solución de etiqueta THT para imprimir bajo demanda, fácil de retirar y responsable con el medio ambiente
- Su fácil extracción ahorra tiempo durante el proceso de reetiquetado
- El adhesivo sensible a la presión permite una aplicación rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Paper |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |