Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de descalcificación del agua
Código de producto. p-6032000
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kits de análisis de dureza
Tabletas de sal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11396981 Kits de análisis de dureza cada uno
11366971 Tabletas de sal 1 PCS
2 options
Código de producto. 11396981
Marca: Thermo Scientific™ 06.1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine los iones duros, como el calcio y el magnesio, con estos accesorios. El agua descalcificada prolonga la vida útil de la membrana de la ósmosis inversa.
Elimine los iones duros, como el calcio y el magnesio, con los accesorios de descalcificación del agua de Thermo Scientific™. El agua descalcificada prolonga la vida útil de la membrana de la ósmosis inversa.
Controlador del sensor para la monitorización de la descalcificación del agua
  • El controlador del sensor SE es un sistema de monitorización para obtener un funcionamiento de calidad controlada del sistema de descalcificación del agua
Medición total de la dureza (solución de valoración)
  • Es necesario para determinar la dureza del agua de suministro y para calcular los ajustes del programa de descalcificación
Protección antibacteriana de los descalcificadores del agua
  • Para realizar la desinfección del lecho de intercambio iónico durante cada regeneración
  • La protección antibacteriana extrae el cloruro de una parte del agua salada para desinfectar la resina de intercambio de iones
Tubo de conexión flexible de 1 pulg. con camisa de acero inoxidable de 1 metro de longitud
  • Conexión inteligente y sencilla del descalcificador de agua Thermo Scientific para conectores de pared
  • Alternativa a las tuberías fijas, que ofrece más flexibilidad para el mantenimiento
Bloque de montaje de 1 pulg. con válvula de mezcla
  • Para derivar cómodamente el descalcificador para realizar tareas de mantenimiento, reparación, etc.
Válvula de mezcla OVP para sistemas de descalcificación de 1 pulg. para el ajuste de la dureza permanente
  • Si se necesita una determinada dureza del agua tras la descalcificación, la válvula de mezcla introduce agua dura en el agua descalcificada por la salida de los descalcificadores
Válvula de mezcla OVP para sistemas de descalcificación de 1,5 pulg. para el ajuste de la dureza permanente
  • Si se necesita una determinada dureza del agua tras la descalcificación, la válvula de mezcla introduce agua dura en el agua descalcificada por la salida de los descalcificadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de descalcificación de cabina WAE, sistema de doble descalcificación WAT, sistema de doble descalcificación WMS
Tipo Kits de análisis de dureza