Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Código de producto. 17980225
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17980225 500 mL paquete de 100
17910245 100 mL paquete de 100
17930115 300 mL paquete de 100
17980135 1000 mL paquete de 100
4 options
Código de producto. 17980225
Marca: LABPLAS KWS22200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Especificaciones
Color Clear with White Block
Volumen (métrico) 500 mL
Incluye 30 mg Sodium Thiosulfate Tablet