Learn More
Brannan Water Resistant Test Thermometer
Código de producto. 12888140
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12888140
Marca: Brannan 31/162/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Water resistant test thermometer with max. and min. memory and hold function.
  • 105 mm stainless steel probe with pocket case and clip
  • Water resistant to IP65
  • Temperature range -40 to +200°C
  • Battery and full instructions included
Especificaciones
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Test the Temperature of Solids or Liquids
Incluye Pocket Case and Clip
Longitud (métrico) 22 cm
Material Plastic
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima -40°C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) 200°C
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 392°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 200 °C
Calibrated No
Duración de la batería 5000 hrs.
Batería, tipo LR44 x 1
Exactitud -40 to -21°C: ±4°C, -20 to -1°C: ±2°, 0 to 100°C: ±1°C, 101 to 150°C: ±3°C, 151 to 200°C: ±4°C
Subdivisión 0,1 °C
Immersion Length 76 mm
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 2.4 cm
Clasificación IP IP65