Descripción
- Volumen de flujo directo máximo: 450 l/h
- Estado de agotamiento medible con el medidor de conductividad CM
- Temperatura máx. de entrada de agua 40 °C - presión entre 0,5-10 bares
- Contenido de resina 12,5 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Acero inoxidable, negro |
| Capacidad | 12,5 L |
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadores-desinfectadores |
| Tipo | Pretratamiento de agua |
| Altura (métrico) | 410 mm |
| Diámetro (métrico) | 230 mm |
| Peso neto (métrico) | 18 kg |