Learn More
Agua, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-29549 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191231 1 L Frasco de plástico 1 LT
10387021 5 L Tambor de plástico 5 LT
2 options
Código de producto. 10191231
Marca: Thermo Scientific Acros 327390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Agua, H2O, número de CAS-7732-18-5, óxido de dihidrógeno, monóxido de dihidrógeno, 1 l, 100,0 °C, CHEBI:15377, 0,1 ppm máx., sin designar, 1,0000 g/ml, no detectado, 16.383, 18,02, Biología molecular, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidano, 1 ppb máx., 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Número MDL MFCD00011332
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota DNase, RNase, Protease free
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal H2O
Fieser 16383
Índice Merck 15, 10237
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado Biología molecular
Envase Frasco de plástico
Viscosidad 0.89 mPa.s (25°C)
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 1 L
Índice de refracción 1.3334
Gravedad específica 1
Forma física Líquido