Learn More
Agua, grado de cultivo celular microbiano, Fisher BioReagents
Código de producto. p-4254491
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 11373892
Marca: Fisher BioReagents BP28201
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agua ultrapura para la preparación de medios de crecimiento microbiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.015
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Nombre IUPAC oxidano
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota 0.03μm filtered and autoclaved
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Conductividad 2μS/cm Max.
Endotoxina 0.025 EU/mL max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.01
Grado Cultivo celular microbiano
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Presión de vapor 17.5mmHg at 20°C
Filtrado 0,03 micrómetros filtrados y esterilizados en autoclave
Densidad 1.000g/cm³
Cantidad 1 L
Forma física Líquido