Learn More
Water, for Karl Fischer Analysis, Solution In Methanol (1Ml = 5.0mg/H2O), Fisher Chemical™
Código de producto. 10763694 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763694 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10598050 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
2 options
Código de producto. 10763694
Marca: Fisher Chemical J/9000/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Número MDL 11332
Especificaciones
Punto de ebullición 64.7°C
Color Sin designar
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Water solution Karl Fischer Laboratory Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.