Learn More
Karl Hecht™ Water Jet Pump, Polypropylene
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Polypropylene construction.
- Sleeve nut R 3/4inch.
- Thread adapter R 1/2inch.
- Water inlet nozzle (hose nipple 10-12mm outside diam.).
- Vacuum connection (hose nipple 6-10 mm outside diam.).
- Integrated nonreturn valve.
- Resistant to temperatures up to 80°C (continuous use).
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Generating vacuum and extracting liquids and vapors |
| Ajuste de la toma | Hose nipple 10-12 mm O.D. |
| Material | Polipropileno |