Learn More
WTW™ Kits de análisis de dureza del agua
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Ftaleína complexona |
| Para utilizar con (aplicación) | Para comprobar las plantas de intercambio iónico para la producción de agua desionizada |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0,075 a 0,750 °d, de 0,5 a 5 mg/L Ca |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de dureza residual RH |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- test en cubetas dureza residual método
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide