Learn More
WTW™ Kits de análisis de dureza del agua
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Ftaleína complexona |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición de la dureza del agua, dureza total |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0,7 a 30,1 °d, de 5 a 215 mg/L Ca |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de dureza total, dureza del agua |