Learn More
Hach Lange™ Test de cubetas para dureza de agua
Click to view available options
Nº de pruebas:
25
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Información de órdenes
Vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 25 |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
| Método de prueba | Metalftaleína |
| Tipo | Test de cubetas de dureza de agua |