Descripción
- Con este aparato de destilación de agua fabricado de vidrio borosilicatado 3.3 DURAN™ (vidrio de clase hidrolítica 1), a partir del agua corriente normal se puede obtener un destilado de máxima pureza que sustancialmente libre de sales disueltas y de contenido en gérmenes extremadamente bajo.
- En el agua destilada se alcanza una conductividad máxima de hasta 1 μS/cm (25 °C) aprox.
- El calentador de inmersión está hecho de acero inoxidable de alta calidad, por lo que se excluye la presencia de iones de metales pesados en el destilado.
- El aparato ahorra energía y agua, porque el agua de refrigeración que se calienta en la bobina de refrigeración se utiliza para el agua de suministro.
- El flujo de salida del destilado está libre de dióxido de carbono porque su temperatura es de 60 °C.
- Rentable en comparación con otros sistemas de purificación de agua, como intercambiadores de iones o aparatos de ósmosis inversa.
- No se incurre en costes por la regeneración o sustitución de resinas, ni por los módulos de pretratamiento que son necesarios para proteger la membrana.
- El control automático del nivel de agua y la protección integrada contra el hervido sin agua garantizan la máxima seguridad de funcionamiento.
- La limpieza del aparato es tan fácil como la limpieza de una cafetera doméstica.
- En la versión estándar, el aparato compacto se suministra con el cable de conexión, el enchufe y las mangueras, y listo para conectarse.
- Hay diferentes versiones disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Unidad de destilación de agua, 7 l, alimentación de entrada eléctrica 400/3 x 8V/A |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 23 A |
| Tensión | 230 V |
| Peso (métrico) | 11 kg |
| Tipo | Unidad de destilación de agua |
| Capacidad (métrico) | 7 l |
| Características | Calefacción de resistencia |
| Altura (métrico) | 750 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 300 mm |