Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles en agua
Código de producto. 17801759
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19,05 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17801759
Marca: Brady™ 170858
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este material de etiqueta soluble en agua (B-403) para las aplicaciones que requieran etiquetas adhesivas removibles. Combine estas etiquetas con una impresora de etiquetas de Brady portátil para imprimir en cualquier lugar.
  • Producto especializado: ideal para laboratorios, restaurantes, flujos de productos en curso y otras aplicaciones de identificación general
  • Producto soluble en agua: fabricado con adhesivo resistente acrílico completamente soluble que se disuelve en el agua en 30 segundos sin dejar residuos
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Continua
Material Paper
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking;General identification;Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo M5C-1500-403
N.° por paquete 1 Tape / Box
Cantidad 1
Tamaño 38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 100°C
Grosor (imperial) 0.0030 in
Grosor (métrico) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
Longitud (imperial) 25 ft.
Longitud (métrico) 7.62 m
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.10 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 38.10 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Alternate Part Number M5C-1500-403