Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de agua
Código de producto. 11758258
Click to view available options
Caudal:
1,2 l/min
100 ml/min
2 l/min
200 l/min
20 l/min
250 ml/min
500 ml/min
50 ml/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11758258
Marca: Aalborg™ FT04409GLVN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tubo de flujo de agua de vidrio directo Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de agua
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 250 mL/min
Caudal 250 ml/min