Descripción
- Volumen de flujo directo máximo: 800 l/h
- Temperatura máx. de entrada de agua 40 °C - presión entre 0,5-10 bares
- Contenido de resina 19 litros
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Tipo de producto | Tratamiento de aguas |
| Volumen (métrico) | 19 litros |
| Color | Acero inoxidable, negro |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras-desinfectantes |
| Diámetro (métrico) | 230 mm |
| Altura (métrico) | 570 mm |