Learn More
Miele Professional™ Purificación de aguas
Código de producto. 15480525 Tienda Miele Productos
Código de producto. 15480525
Marca: Miele Professional™ 9782560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cartucho de desmineralización completo VE P 2800 para una preparación óptima del agua
  • Volumen de flujo directo máximo: 800 l/h
  • Estado de agotamiento medible con el medidor de conductividad CM
  • Temperatura máx. de entrada de agua 40 °C - presión entre 0,5-10 bares
  • Contenido de resina 19 litros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable, plástico
Tipo de producto Tratamiento de aguas
Volumen (métrico) 19 litros
Color Acero inoxidable, negro
Para utilizar con (equipo) Lavadoras-desinfectantes
Diámetro (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 570 mm