Learn More
Blanco de matriz y calibración de agua para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15246376 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
15246376 4 L 4 litros
11428649 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15246376
Marca: SPEX Certiprep PLBLKH2O4L
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Matriz de agua DI en blanco
  • Volumen de 4 l
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICP Water Blank
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 4 L
Grado Plasma
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio