Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Código de producto. p-8000408
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
50 ml
De 400 a 600 ml
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11702724 100 ml paquete de 20
11792714 25 ml paquete de 20
11738094 1000 ml paquete de 10
11728094 De 400 a 600 ml paquete de 20
11748094 2 l paquete de 10
11724146 3 l paquete de 10
11778084 50 ml paquete de 20
11708094 150 ml 20 PCS
11718094 250 ml 20 PCS
9 options
Código de producto. 11702724
Marca: Rogo Sampaic™ KBN013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la evaporación de líquidos, pesaje de sólidos, calentamiento de pequeñas cantidades de sustancias y como tapas para vasos de precipitados. Los vidrios de control Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente duradero.
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Vidrios de reloj
Para utilizar con (aplicación) Vaso de precipitados
Intervalo de temperatura (métrico) 500 °C
Diámetro (métrico) 60 mm