Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Código de producto. 11728094
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
50 ml
De 400 a 600 ml
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11728094 De 400 a 600 ml paquete de 20
11702724 100 ml paquete de 20
11792714 25 ml paquete de 20
11738094 1000 ml paquete de 10
11748094 2 l paquete de 10
11724146 3 l paquete de 10
11778084 50 ml paquete de 20
11708094 150 ml 20 PCS
11718094 250 ml 20 PCS
9 options
Código de producto. 11728094
Marca: Rogo Sampaic™ KBN016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente para la evaporación de líquidos, pesaje de sólidos, calentamiento de pequeñas cantidades de sustancias y como tapas para vasos de precipitados. Los vidrios de control Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente duradero.
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 400 a 600 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para vaso de precipitado
Intervalo de temperatura (métrico) 500 °C
Diámetro (métrico) 100 mm