Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Description
- Disponible en una gama de diámetros
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 3 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Para utilizar con (aplicación) | Vaso de precipitados |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 500 °C |
| Diámetro (métrico) | 160 mm |