Learn More
DWK Life Sciences Vidrio de reloj, en vidrio cal-soda, borde fundido
Código de producto. 15281839 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15281839 50 mm paquete de 10
11786958 100 mm 10 PCS
10669891 250 mm cada uno
11776958 80 mm paquete de 10
11796958 125 mm paquete de 10
15271839 40 mm paquete de 10
15676925 60 mm paquete de 10
15686925 70 mm paquete de 10
15211849 90 mm paquete de 10
15221849 120 mm paquete de 10
15231849 150 mm paquete de 10
15241849 200 mm paquete de 10
12 options
Código de producto. 15281839
Marca: DWK Life Sciences 233213208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cóncava del vidrio de reloj permite trabajar con cantidades muy pequeñas (p. ej., en ensayos preliminares) además de cubrir las amplias aberturas de los materiales de vidrio para laboratorio.
La multitud de pasos diferentes en el entorno de trabajo de laboratorio exige una multitud de vidrios de aplicación universal. Estos dispositivos de vidrio suelen tener una forma muy sencilla y se caracterizan por su versatilidad. Los vidrios de reloj, por ejemplo, son cóncavos y curvos. La pequeña cubeta creada de esta manera permite que se llenen con líquidos o sólidos.
  • Reducción del riesgo de lesiones gracias al borde fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Pesaje; revestimiento; pretratamientos; secado de materiales; disponible en Boro 3.3 o vidrio sódico-cálcico
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm