Learn More
BRAND™ Vidrios de reloj
Código de producto. 10069980 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10069980
Marca: BRAND™ 150010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio de reloj fabricado en vidrio de cal sodada con bordes esmerilados.
  • Vidrio sódico-cálcico
  • Bordes esmerilados:
  • Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aristas con tensión reducida
Material Vidrio sodocálcico
Bordes Esmerilados
Diámetro (métrico) 40 mm