Learn More
ratiolab™ Waste Disposal Bag
Código de producto. p-200106369
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Capacidad (métrico):
6 L
32 L
Intervalo de temperatura (métrico):
121 °C
134 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15432344 500 x 300 mm 6 L 121 °C paquete de 500
16357631 800 x 600 mm 32 L 134 °C paquete de 500
2 options
Código de producto. 15432344
Marca: ratiolab™ 7001100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Waste disposal bags made of very strong polypropylene film with a broad seam at the bottom.
  • Autoclavable for 20 min.
  • When autoclaving, the bag must not be completely closed
Specifikationer
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 6 L
Color Clear
Para utilizar con (aplicación) Disposal of Contaminated Labware
Material Polipropileno
Grosor (métrico) 50 μm
Cantidad 500 Bags/Box
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Dimensiones (L x An) 500 x 300 mm
Tipo de producto Waste Disposal Bag
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.