Learn More
Agilent BioTek Frasco de residuos, 4 l y tubos
Código de producto. 16592182 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16592182
Marca: Agilent BioTek 4070075
El frasco de residuos, los 4 l y los tubos se utilizan con lavadores y lectores de microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 L
Tipo Frasco para desechos