Learn More
Robu Washing-Bottle, FC 13mm 500ml, Por. 4, GL 45
Marca:  Robu 42134
Washing-Bottle, FC 13mm 500ml, Por. 4, GL 45
Código de producto. 10002121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.55€
    71.95€ / cada uno
    Ahorro 9.60€
    11% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026