Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer NT3 Concentrate
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
200 ml
Descripción
Los kits de limpieza de PCR NucleoTraP™ y NucleoSpin™ permiten purificar fragmentos de ADN a partir de reacciones enzimáticas, como PCR, así como a partir de geles de agarosa. Los kits compatibles incluyen:
- Limpieza de geles y PCR NucleoSpin™ (estándar, Midi, Maxi)
- Limpieza de PCR NucleoSpin™ 8/96 (kit completo y de núcleo)
- NucleoTraP™ CR y NucleoTraP™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Wash buffer |
| Color | Incolora |
| Concentración | 5X (50 mL concentrate yields 125 mL working solution) |
| Para utilizar con (aplicación) | Purification (clean up) of DNA |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoTraP™ and NucleoSpin™ PCR clean-up kits |
| pH | 7.0 to 8.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Olor | Inodoro |
| Envase | concentrado |