Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado, Triton™ X-100 al 1,0 %, pH 8.0
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Tampón |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Para purificación de proteínas de fusión GST |
| pH | 8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?