Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lavado, Triton™ X-100 al 1,0 %, pH 8.0
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Tampón |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Para purificación de proteínas de fusión GST |
| pH | 8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 ml |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.