Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de lavado
Código de producto. p-7116297
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10520242 500 mL cada uno
10190121 1000 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10520242
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05475058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con DURAN™. Los frascos de lavado Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan para enjuagar varias piezas de vidrio de laboratorio, como tubos de ensayo y matraces de fondo redondo.
  • Frascos de lavado
  • Pistón vertical según DIN 12348
  • Fabricado con DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12348
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.