Learn More
Brady™ Poste de advertencia y cadena
Código de producto. 11731955
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11731955 Blanco cada uno
11741955 Amarillo cada uno
2 options
Código de producto. 11731955
Marca: Brady™ 092117
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bradylink™ Warning Posts are made of colorful polystyrene and polyethylene and are a decorative alternative to metal posts.
  • Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
  • Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
  • Hollow base can be filled with sand for more stable application.
  • Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
  • Bases and tops are included.
Especificaciones
Tipo de producto Poste de advertencia y cadena
Color Blanco
Material Polietileno
Descripción Bradylink Warning Posts
Diámetro (imperial) 3 in.
Para utilizar con (aplicación) Traffic Control
Altura (imperial) 41 in.
Altura (métrico) 1040 mm
Incluye Bases y partes superiores
Cantidad 1 unidad