Learn More
R&L Enterprises™ Tenazas para horno con diseño de protección
Código de producto. p-8293045 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
590 mm
740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11869701 740 mm cada uno
11899601 590 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11869701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la protección y seguridad al manipular objetos calientes en el laboratorio. Las pinzas para horno R&L Enterprises™ con diseño de protección están equipadas con un protector circular para proteger la mano contra la radiación del horno.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Para manipular una amplia variedad de crisoles, especialmente en hornos de mufla
  • Operado con el pulgar con una mano
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la manipulación de una gran variedad de crisoles y para proteger las manos contra la radiación del horno
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 740 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Pinzas para horno