Learn More
R&L Enterprises™ Tenazas para horno con diseño de protección
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
590 mm
740 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación de una gran variedad de crisoles y para proteger las manos contra la radiación del horno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 740 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Pinzas para horno |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur