Learn More
WAPL/WAPAL Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207451 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16885964 20 μL 20 microlitros
16875964 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16885964
Marca: Proteintech 163701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).
Especificaciones
Antígeno WAPL/WAPAL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica WAPL
N.º de referencia del gen Q65Z40, Q7Z5K2
Alias de gen FOE, Friend of EBNA2 protein, KIAA0261, WAPAL, WAPL
Símbolos de los genes Wapl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno WAPL; WAPAL Fusion Protein Ag9280
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 218914, 23063
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG