Learn More
Resina Wang, 1 % reticulada, 0,8-1,1 mmol/g, 200-400 malla, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363926
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11363926
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17028.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201058-08-4
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00131778
Clave InChI NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
PubChem CID 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Wang resin
Nombre de nota 1% cross-linked
Tamaño de malla 200-400 Mesh
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [4-[(4-metilfenil)metoxi]fenil]metanol