Learn More
Buerkle™ Gradilla de drenaje de montaje en pared
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Posiciones:
33
53
77
Tipo de producto:
Con canal de drenaje
Sin canal de drenaje
Altura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Anchura (métrico):
400 mm
500 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Una gradilla para drenaje montada en pared, incluido un conjunto de montaje en pared (tornillos y pasadores). De forma opcional, se dispone de un canal de drenaje extraíble, con una conexión para un tubo de drenaje que puede descargar directamente en un recipiente de lavado de laboratorio.
- Gradilla de drenaje de PVC, varillas de polipropileno
- Incluye llave para las varillas
- Tres longitudes de varilla diferentes para adaptarse a diferentes aparatos
- A prueba de rotura.
- Las varillas encajan en su lugar haciendo clic para una colocación segura
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Llave, conjunto de pasadores y tornillos de montaje en pared, canal de drenaje extraíble, conexión para un tubo de drenaje, caja para varillas, varillas de 5 x 60 mm, varillas de 26 x 100 mm, varillas de 2 x 150 mm |
| Tipo de producto | Con canal de drenaje |
| Material | PVC, polipropileno |
| Posiciones | 33 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secado higiénico de aparatos |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Anchura (imperial) | 15,7 in |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Altura (imperial) | 15,7 in |