Descripción
- Diseñado para sujetar y colocar de forma segura los aparatos de laboratorio
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Posición fija
- Ajuste doble
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de montaje en la pared |
| Material | Mango niquelado |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, pared, CLS-WALLCZ |
| Longitud (imperial) | 3,15 in |
| Longitud (métrico) | 80,00 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 5 a 10 mm |
| Jaw Type | 2 dientes |