Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de montaje en pared
Código de producto. p-8009250
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
6 cm
9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11788373 6 cm cada uno
11798373 9 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11788373
Marca: Esculape Laboratoire™ 716 01 05
Solo quedan null
Especificaciones
Fondo (métrico) 13 cm
Longitud (métrico) 18 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios de montaje en pared
Color Blanco
Incluye 1 cinta de gas de 3 m x 7 cm, 1 venda extensible de 3 m x 7 cm, 4 apósitos alcohólicos, 2 inyecciones anticompresión, 2 apósitos contra picaduras de mosquito, 5 apósitos estériles de 20 x 20, guía de primeros auxilios, 4 grapas, tijeras, par de guantes de vinilo, venda de presión estéril de 2,5 m x 10 cm
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 6 cm