Descripción
- Chaleco
- Material: 97 % poliéster, 3 % elastano, aprox. 300 g/m²
- El moderno y deportivo chaleco de softshell se caracteriza por su máxima transpirabilidad y resistencia al viento simultáneamente.
- Chaleco ideal para actividades intensas en entornos fríos.
- Material estirable en 4 direcciones para un ajuste óptimo y un bienestar permanente
- Los bolsillos en las costuras ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, parte posterior extendida para mayor seguridad en la zona de los riñones, ideal como segunda capa o como compensación de una chaqueta, apto para el lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 40/42 - 64/66
- Instrucciones de cuidado: (estado 19.09.2011) Lavable a 30 °C (lavado delicado), no apto para cloro, no planchar, no apto para limpieza en seco, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de producto | Cold-resistant Vest |
| Color | Azul |
| Tamaño | XS |
| Grosor (métrico) | 245 g/m² |