Learn More
Lovibond™ Gafas de borosilicato W600
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta W600 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 1Each |
| Trayectoria óptica | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos modelo FS, PFXi/PFX195, 880, 950 y 995 |