missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

W-54011, MedChemExpress

Código de producto. 16413267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16413267 50 mg 50 miligramos
16447248 10 mg 10 miligramos
16441659 1 mg 1 miligramo
16419777 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16413267

Marca: Medchem Express HY16992A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress W-54011 is a potent and orally active non-peptide C5a receptor antagonist. W-54011 inhibits the binding of 125I-labeled C5a to human neutrophils with a Ki value of 2.2 nM. W-54011 also inhibits C5a-induced intracellular Ca2+ mobilization, chemotaxis, and generation of ROS in human neutrophils with IC50s of 3.1 nM, 2.7 nM, and 1.6 nM, respectively.

W-54011 is a potent and orally active non-peptide C5a receptor antagonist. W-54011 inhibits the binding of 125I-labeled C5a to human neutrophils with a Ki value of 2.2 nM. W-54011 also inhibits C5a-induced intracellular Ca2+ mobilization, chemotaxis, and generation of ROS in human neutrophils with IC50s of 3.1 nM, 2.7 nM, and 1.6 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material W-54011
CAS 405098-33-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H37ClN2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.79 mM)
SMILES O=C(C1CCCC2=C1C=C(OC)C=C2)N(CC3=CC=C(N(C)C)C=C3)C4=CC=C(C(C)C)C=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 493.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.