Learn More
Molecular Probes™ Tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™
Descripción
La tinción Vybrant™ DyeCycle™ Violet es un tinte de ADN que penetra en las células y que puede usarse para análisis de ciclos celulares y población lateral de células madre mediante citometría de flujo.
Precisos: análisis de ciclo celular preciso en células vivas
Seguros: baja citotoxicidad para clasificación de células y experimentos con células vivas
Compensación mínima: multiplexing más sencillo
Los tubos
Protocolo de tinción sencillo y sólido
Consulte una guía de selección de todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en la citometría de flujo.
Preciso
Un análisis del ciclo celular correcto requiere un tinte que sea selectivo de ADN y pueda teñir las células con un patrón homogéneo que minimice la variabilidad de la fluorescencia. El tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que la tinción es permeable a las células y, después de unir ADN bicatenario, emite una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (consulte la figura).
Baja citotoxicidad
A diferencia de las tinciones que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, los tintes Vybrant™ DyeCycle™ presentan una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite la posibilidad de clasificación basada en la fase del ciclo celular.
Compensación mínima
El complejo de ADN/tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ está bien adaptado a la popular línea láser violeta y tiene una excitación de fluorescencia y un máximo de emisión de 369/437 nm, respectivamente (consulte la figura).
La excitación violeta y la emisión estrecha del tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ lo hacen ideal para multiplexing debido a la superposición espectral limitada con otros colorantes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (Green Fluescent Protein (GFP) y mCherry). La tinción Vybrant™ DyeCycle™ violeta también puede utilizarse con la excitación por luz ultravioleta (UV) con una emisión a ∼ 440 nm.
Flexible
™™ La tinción Vybrant DyeCycle Violet ha demostrado que no solo funciona en células vivas y fijas en ensayos del ciclo celular, sino también se utiliza para identificar poblaciones laterales de células madre y progenitoras tempranas en tejidos hematopoyéticos de mamíferos (véase la figura).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
Para realizar el análisis celular, solo tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que contienen 1 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración celular de 1 × 106 células/ml. Añada 1 μl del tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ a cada tubo y mezcle bien. La concentración final de la tinción es de 5 μM. Incube a 37 °C durante 30 minutos, protegido de la luz. Mantenga las células a 37 °C hasta la adquisición. Analice muestras sin lavar ni fijar en un citómetro de flujo con una excitación de ∼ 405 nm y una emisión de ∼ 440 nm aproximadamente.
Consulte una guía de selección de todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en la citometría de flujo.
Preciso
Un análisis del ciclo celular correcto requiere un tinte que sea selectivo de ADN y pueda teñir las células con un patrón homogéneo que minimice la variabilidad de la fluorescencia. El tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que la tinción es permeable a las células y, después de unir ADN bicatenario, emite una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (consulte la figura).
Baja citotoxicidad
A diferencia de las tinciones que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, los tintes Vybrant™ DyeCycle™ presentan una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite la posibilidad de clasificación basada en la fase del ciclo celular.
Compensación mínima
El complejo de ADN/tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ está bien adaptado a la popular línea láser violeta y tiene una excitación de fluorescencia y un máximo de emisión de 369/437 nm, respectivamente (consulte la figura).
La excitación violeta y la emisión estrecha del tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ lo hacen ideal para multiplexing debido a la superposición espectral limitada con otros colorantes comunes (Alexa Fluor™ 488, FITC y RPE) y proteínas fluorescentes (Green Fluescent Protein (GFP) y mCherry). La tinción Vybrant™ DyeCycle™ violeta también puede utilizarse con la excitación por luz ultravioleta (UV) con una emisión a ∼ 440 nm.
Flexible
™™ La tinción Vybrant DyeCycle Violet ha demostrado que no solo funciona en células vivas y fijas en ensayos del ciclo celular, sino también se utiliza para identificar poblaciones laterales de células madre y progenitoras tempranas en tejidos hematopoyéticos de mamíferos (véase la figura).
Protocolo de tinción sencillo y sólido
Para realizar el análisis celular, solo tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que contienen 1 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración celular de 1 × 106 células/ml. Añada 1 μl del tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ a cada tubo y mezcle bien. La concentración final de la tinción es de 5 μM. Incube a 37 °C durante 30 minutos, protegido de la luz. Mantenga las células a 37 °C hasta la adquisición. Analice muestras sin lavar ni fijar en un citómetro de flujo con una excitación de ∼ 405 nm y una emisión de ∼ 440 nm aproximadamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 mM |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial de tinte violeta Vybrant™ DyeCycle™ (5 mM en DMSO). Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Vybrant™ DyeCycle™ Violet |
| Emission | 369⁄437 |
| Formulario | Solución |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | DyeCycle |
| Mostrar más |