Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain
Código de producto. 10013072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10013072 400 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10013072
Marca: Molecular Probes™ V35005
Tinción Vybrant™ DyeCycle™ Orange
La tinción Vybrant™ DyeCycle™ Orange es un colorante de ADN que penetra en las células y que puede usarse para análisis de ciclos celulares en líneas láser de 488 nm o 532 nm.
  • Precisos: análisis de ciclo celular preciso en células vivas
  • Seguros: baja citotoxicidad para clasificación de células y experimentos con células vivas
  • Protocolo de tinción sencillo y sólido
    Consulte una guía de selección de todos los productos relacionados con el análisis del ciclo celular de células fijas y vivas en la citometría de flujo.
    Preciso
    Un análisis del ciclo celular correcto requiere un tinte que sea selectivo de ADN y pueda teñir las células con un patrón homogéneo que minimice la variabilidad de la fluorescencia. La tinción Vybrant™ DyeCycle™ Orange es una herramienta ideal para el análisis del contenido de ADN en células vivas, ya que las tinciones son permeables a las células y, después de unir ADN bicatenario, emiten una señal fluorescente que es proporcional a la masa de ADN (consulte la figura).
    Baja citotoxicidad
    A diferencia de los tintes que requieren altas concentraciones o tienen estructuras químicas que son tóxicas para las células, el colorante Vybrant™ DyeCycle™ Orange presenta una citotoxicidad relativamente baja, lo que permite clasificar las células en función de la fase del ciclo celular.
    Protocolo de tinción simple y resistente
    Para realizar el análisis celular, solamente tiene que preparar los tubos de citometría de flujo que continenen 1 ml de células suspendidas en medios completos en una concentración de 1 × 106 células/ml. Añada 2 μl de tinción de color naranja Vybrant™ DyeCycle™ a cada tubo. La concentración final de la tinción es de 10 μm. Incube a 37 °C durante 30 minutos, protegido de la luz. Analice las muestras en un citómetro de flujo con una excitación de 488 nm y emisión de color naranja.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 5 mM
    Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de tinción Vybrant™ DyeCycle™ naranja (5 mM en DMSO).
    Almacenar a ≤-20 °C, desecar y proteger de la luz.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Tinción
    Tipo de colorante Vybrant™ DyeCycle™ Orange
    Emission 532, 488
    Formulario Solución
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos DyeCycle
    Cantidad 400 μL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Solubilidad Agua
    Localización subcelular Ácidos nucleicos